488720
D-Fructose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥99% (CP)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2
Clave InChI
RFSUNEUAIZKAJO-XPGJXJCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?