Merck
488038
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
5 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
15NH4NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
81.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
5 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
80.09 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.