487600
2-Butanone-4,4,4-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Methyl-d3 ethyl ketone
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC(C)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?