486833
Boc-Phe-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
técnicas
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i15+1
Clave InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-ATIMDCQMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)