486485
Copper(I) cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
mp
454 °C (lit.)
densidad
2.985 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[Cu][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1,2+1;
Clave InChI
DULSAGLWMRMKCQ-AWQJXPNKSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,spleen,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?