486329
p-Xylene-(phenyl-d4)
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Dimethylbenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(C)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-LNFUJOGGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?