485330
Benzene-d5
99 atom % D
Sinónimos:
Pentadeuteriobenzene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.930 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?