Merck
482978
Sigma-Aldrich
Fullerene-C78
98%
Sinónimos:
Carbon (C78 )
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C78
Número de CAS:
Peso molecular:
936.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
formulario
solid
mp
>350 °C (lit.)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)