Merck
475521
Sigma-Aldrich
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7I2N
Número de CAS:
Peso molecular:
346.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
191-195 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Clave InChI
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)