Merck
466468
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)