456624
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 500 cP (140 °C)(lit.)
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Productos recomendados
composición
maleic anhydride, ~0.5 wt. %
viscosidad
500 cP(140 °C)(lit.)
valor de saponificación
6 mg KOH/g
temperatura de transición
Tm (DSC) 107 °C (at peak)
solubilidad
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
densidad
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
Clave InChI
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?