437344
Ethylbenzene-d10
99 atom % D
Sinónimos:
Decadeuteroethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
≥99.00%
formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
134.6 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
Productos recomendados
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
hearing organs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?