Merck
425737
Sigma-Aldrich
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Thulium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid thulium(III) salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)3Tm
Número de CAS:
Peso molecular:
616.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: thulium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)