417793
5-Ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
97%
Sinónimos:
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane, Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A new formulation for the treatment of acid-deterioration (Red Rot) in historic leathers: This study introduces a new formulation containing 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane for treating acid-deteriorated historic leather, highlighting its potential in preserving cultural heritage materials (A Lama et al., 2015).
- Use of aluminium alkoxide and oxazolidine II to treat acid-deteriorated historic leather: Examines the effectiveness of a treatment combining 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane with aluminium alkoxide on historic leather, comparing it to individual treatments to assess synergistic effects (A Lama et al., 2015).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?