401080
Bismuth(III) selenide
Sinónimos:
Bismuth selenide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidad
6.82 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Se]=[Bi][Se][Bi]=[Se]
InChI
1S/2Bi.3Se
Clave InChI
OMEPJWROJCQMMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
In recent years, the price of tellurium, a key component in the bestperforming thermoelectric materials, has increased significantly, leading to the question, “Is it economically viable to produce thermoelectric generators on an industrial scale?
The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
401080-25G | |
401080-5G | 4061838053985 |