Merck
383333
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) butoxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Pentabutoxytantalum
About This Item
Fórmula lineal:
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
Número de CAS:
Peso molecular:
546.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tantalum
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
densidad
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
Clave InChI
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.