377163
Tetrakis(acetonitrile)silver(I) tetrafluoroborate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3CN)4Ag]BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
358.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: silver
reagent type: catalyst
mp
72-75 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
Clave InChI
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for synthesis of:
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine silver(I) complex
- Alpha-diimine silver(I) complexes
- Silver(I) complexes with multidentate pyrazolyl-pyridine ligands
- Silver(I) clusters with binding for a dithiophosphate ligand
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)