Merck
376361
Sigma-Aldrich
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
184.19
Beilstein:
4668587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
contiene
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter