369365
Di(ethylene glycol) dibenzoate
90%
Sinónimos:
2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
formulario
viscous liquid
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
Clave InChI
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?