Merck
338532
Sigma-Aldrich
3-Isoquinolinecarbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-10-5-8-3-1-2-4-9(8)7-12-10/h1-5,7H
Clave InChI
GXXBVBVNGMCFIU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Isoquinolinecarbonitrile was employed as analytical standard to study the thermal degradation of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) at elevated temperatures.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Timothy A Kluchinsky et al.
Journal of chromatography. A, 952(1-2), 205-213 (2002-06-18)
2-Chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) has been shown to produce a number of thermal degradation products when dispersed at high temperature. We hypothesized that these CS-derived compounds are formed by energy input from heating during the dispersion process. Here we