Merck
299170
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-phthalimidomalonate-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C15H15NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
320.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
74-76 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOC(=O)[13CH](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3/i11+1
Clave InChI
SZNGBHWKVWEBKW-KHWBWMQUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)