294721
7,16-Dibenzyl-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
97%
Sinónimos:
1,10-Dibenzyl-1,10-diaza-18-crown-6, N,N′-Dibenzyl-4,13-diaza-18-crown-6
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
80-83 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCN(CCOCCOCCN(CCO1)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H38N2O4/c1-3-7-25(8-4-1)23-27-11-15-29-19-21-31-17-13-28(24-26-9-5-2-6-10-26)14-18-32-22-20-30-16-12-27/h1-10H,11-24H2
Clave InChI
WAHZGOBRKWVALN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a macrocycle that facilitates the modification of the electrode used in the estimation of riboflavin or vitamin B2 in food and pharmaceutical samples.
- As an ionophore in the preparation of poly(vinyl chloride) membrane-based Zn2+ sensor applicable in the estimation of Zn in water and drug samples.
- To prepare a modified graphite electrode, which is used in the detection of samarium in ores and industrial effluents.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?