Merck
277029
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylbutane
98%
Sinónimos:
2-Methyl-2-chlorobutane
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
106.59
Beilstein:
1696930
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadena SMILES
CCC(C)(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
Clave InChI
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 2-chloro-2-methylbutane has been critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. The rate constant for the SN 1 hydrolysis of 2-chloro-2-methylbutane has been measured near the consolute point of the liquid mixture of isobutyric acid and water.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marina C Reis et al.
International journal of molecular sciences, 9(9), 1704-1716 (2009-03-28)
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 3-chloro-3-methylbutyne (1), 2-chloro-2-phenylpropane (2), 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropane (3), 4-chloro-4-methyl-2-pentyne (4) and 2-chloro-2-methylbutane (5) is critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. Substrates 1, 3 and 5 lead to correlations with unexpected negative
Effect of the consolute point of isobutyric acid+ water on the rate of an SN1 hydrolysis reaction.
Kim YW and Baird JK.
International Journal of Thermophysics, 22(5), 1449-1461 (2001)