275654
4-(Dimethylamino)benzoic acid
90%, technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
241-243 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)