259187
Hexetidine, mixture of stereoisomers
Sinónimos:
5-Amino-1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine, NSC 17764
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4649 (lit.)
bp
160 °C/0.4 mmHg (lit.)
solubilidad
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
hexane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
petroleum ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
InChI
1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
Clave InChI
DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To identify pure liquid salt forms of aspirin
- Of alkyl based selective displacers for protein purification via ion exchange chromatography
- Of the in vivo application of models for testing drugs against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift the energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Inhibition of angiogensis
- Screening antimalarial drugs
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?