Merck
245380
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
technical grade, 96%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(SCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
202.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
Ensayo:
96%
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
136-137 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)