244856
Potassium
ingot, 99.95% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.09 mmHg ( 260 °C)
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
ingot
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp
64 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K]
InChI
1S/K
Clave InChI
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
244856-20G | |
244856-5G | 4061833595824 |
244856-1G | 4061825770147 |
244856-25G |