232777
2-(Phenylthio)ethanol
99%
Sinónimos:
2-Hydroxyethyl phenyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.592 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadena SMILES
OCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
KWWZHCSQVRVQGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- in the synthesis of indole, benzofuran and benzothiophene
- for temporary masking of the thymine residue during the synthesis of sugar modified thymidine derivatives
- in the preparation of 4-[2-(phenylthio)ethoxy]phthalonitrile
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?