Merck
19997
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
packed in FEP bottles, ~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1098280
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
calidad
packed in FEP bottles
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
52.9-66.8% (iodometric)
~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
índice de refracción
n20/D 1.403
densidad
0.83 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Clave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in oxidative desulfurization of fuelsand as an oxidant for the epoxidation of styrene.
Otras notas
Safe and stable oxidant for the Sharpless epoxidation
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Controlled synthesis of a- and c-Fe2O3 nanoparticles via thermolysis of PVA gels and studies on a-Fe2O3 catalyzed styrene epoxidation.
Bepari RA,et al.
Journal of Saudi Chemical Society (2014)
Oxidative desulfurization of fuel oil. Part I. Oxidation of dibenzothiphenes using tert-butyl hydroperoxide
Wang D,et al.
Applied Catalysis A: General, 253, 91-99 (2003)
K. Akashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2063-2063 (1978)
T. Katsuki et al.
Org. React., 48, 1-1 (1996)
Maxim O Ratnikov et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1549-1557 (2013-01-10)
A general mechanism is proposed for transition metal-catalyzed oxidative Mannich reactions of N,N-dialkylanilines with tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as the oxidant. The mechanism consists of a rate-determining single electron transfer (SET) that is uniform from 4-methoxy- to 4-cyano-N,N-dimethylanilines. The tert-butylperoxy radical