148245
2-Methoxynaphthalene
99%
Sinónimos:
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
99%
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
solubilidad
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?