133108
Propyl acetate
99%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
842 °F
lim. expl.
1.7 %, 37 °F
8 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Identification and biotransformation analysis of volatile markers during the early stage of Salmonella contamination in chicken.: This study highlights the role of propyl acetate in identifying volatile organic compounds as markers for early Salmonella contamination in poultry products, using sophisticated analytical techniques to ensure food safety (Wang et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?