Merck
132322
Sigma-Aldrich
m-Tolunitrile
99%
Sinónimos:
3-Methylbenzonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein:
507391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
99-101 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ultrasound-promoted synthesis of nitriles from aldoximes under ambient conditions.
Jiang N and Ragauskas AJ.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4479-4481 (2010)
Rh (III)-photosensitized interconversion of norbornadiene and quadricyclane.
Sluggett GW, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(47), 8834-8838 (1997)
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants