Merck
Coronavirus causante de la COVID-19 (SARS-CoV-2) Detección, caracterización y producción de una vacuna y un tratamiento
Coronavirus causante de la COVID-19 (SARS-CoV-2) Detección, caracterización y producción de una vacuna y un tratamiento
Acelerando su respuesta a la COVID-19, la investigación de una vacuna y el desarrollo de un tratamiento
Como proveedor mundial en ciencias de la vida, estamos aquí para ayudarle en la respuesta a la COVID-19. Desde el suministro de materias primas y productos de investigación para la detección y la caracterización hasta la producción, hemos reunido ofertas relevantes de productos y servicios en una sola página.
Los eventos actuales en torno a la propagación de la COVID-19 y su impacto en la salud pública siguen evolucionando. Durante este tiempo excepcional, nos hemos comprometido a proporcionar a los investigadores, desarrolladores y fabricantes los productos y servicios necesarios para ayudar a proporcionar una respuesta a la COVID-19. Como tal, nuestras principales prioridades siguen siendo la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proporcionar información precisa y oportuna, y asegurar la continuidad comercial.
Hemos movilizado un equipo de trabajo global para evaluar activamente la cadena de suministro general tanto de nuestros productos como de los proveedores fundamentales de materias primas para mitigar cualquier posible interrupción. Aprovechando los planes de continuidad del negocio, seguimos dedicados a abastecer a nuestros clientes de todos los mercados y a contribuir a los esfuerzos científicos que se están llevando a cabo en todo el mundo con productos y servicios que permitan la detección de la COVID-19 y el desarrollo de vacunas y tratamientos.
¿Tiene alguna pregunta sobre los productos relacionados con la COVID-19? Contamos con expertos técnicos listos para ayudar.
Si desea ayuda en su idioma local, encontrará la información de contacto aquí.
¿Tiene alguna pregunta relativa a nuestros productos para el SARS-CoV-2 y la respuesta a la COVID-19? Tenemos expertos técnicos asignados para ayudar.
Llame al (800) 325-5832 o envíe un correo electrónico a COVID_19@merckgroup.com.
Si desea ayuda en su idioma local, encontrará la información de contacto aquí.
Está página se actualizará de manera regular con nuevos productos e información.
Detección del virus
Nos hemos comprometido a proporcionar a los investigadores los reactivos y la experiencia técnica que les puedan servir de apoyo oportuno durante el brote del SARS-CoV-2. Explore nuestra oferta de reactivos para purificación del ARN vírico, RT-PCR, RT-qPCR, inmunoanálisis y reactivos de respaldo, idóneos para el desarrollo de pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2.
Vea una descripción completa de nuestras soluciones para el desarrollo de inmunoanálisis y pruebas de diagnóstico molecular.
Diseños de análisis, cebadores, sondas y controles para PCR en tiempo real del SARS-CoV-2
Nuestros científicos han creado diseños de uso abierto para el análisis mediante qPCR destinados a la detección del SARS-CoV-2. Si desea más detalles sobre los diseños que aparecen en las tablas siguientes, revise nuestra información sobre detección específica del SARS-CoV-2 relativa al diseño y la reactividad de los análisis; el diseño de sondas y cebadores y el análisis genético.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Ensayos de detección del SARS-CoV-2 mediante qPCR
Ensayo de control positivo del SARS mediante PCR en tiempo real
Sondas y cebadores prediseñados
Los diseños de análisis mediante qPCR que se acaban de mencionar están disponibles para pedido inmediato en nuestras líneas de producto KiCqStart®.
Cebadores y sondas personalizados
Si desea solicitar un presupuesto para cebadores y sondas personalizados, envíe un correo electrónico a dnaoligos@milliporesigma.com.
Controles positivos personalizados
El virus SARS-CoV-2 tiene un genoma de ARN monocatenario positivo (ARNmc+/ssRNA). Ofrecemos ARNmc+ transcritos in vitro contra regiones de este genoma, que pueden servir como controles positivos. Podemos sintetizar secuencias personalizadas de 150 a 420 nucleótidos (para garantizar una producción satisfactoria, evite secuencias con repeticiones invertidas y repeticiones directas).
Si desea solicitar un presupuesto o ayuda, envíe un correo electrónico a sirnarequest@milliporesigma.com
Diseños de análisis, cebadores, sondas y controles para PCR en tiempo real del SARS-CoV-2
Con el fin de contribuir a garantizar la calidad, el kit de análisis de rendimiento del SARS-CoV-2 se ha diseñado para ser utilizado con pruebas como la RT-PCR en tiempo real, que detecta el ARN vírico mediante amplificación del ácido nucleico. Los informes proporcionan una evaluación de los resultados cualitativos así como de las propiedades cuantitativas, como los valores Cq o Ct y las eficiencias.
Análisis molecular y reactivos de respaldo
Control positivo del SARS-CoV-2
ARN monocatenario (ARNmc/ssRNA) Material de referencia previsto para utilizar como una muestra de control de calidad positivo para el coronavirus SARS-CoV-2 en los ensayos de RT-PCR en tiempo real.
Análisis de PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR/retro-PCR)
Aquí reunimos los siguientes reactivos y herramientas destinados a investigar la genética vírica: kits de purificación de ácidos nucleicos (NAP) para purificación del ARN vírico, sistemas de gran rendimiento para la RT-PCR y la RT-PCR cuantitativa, kits para síntesis de ADNc, y más. Los kits de un sola etapa pueden simplificar y acelerar la amplificación génica a través de una amplia gama dinámica. El tampón de extracción del ARN del virus lisa las partículas víricas y estabiliza el ARN de la saliva para su análisis directo mediante RT-qPCR sin necesidad de realizar ninguna etapa de limpieza añadida.
Inmunoanálisis
Anticuerpos y antígenos
*Nuevo* Anticuerpos para el desarrollo de pruebas de los antígenos víricos
*Nuevo* Clones de anticuerpos monoclonales de ratón anti-nucleocápside del SARS-CoV-2 probados para utilizar en ensayo de flujo lateral y ELISA.
*Nuevo* Antígenos del SARS-CoV-2
*Nuevo* Antígenos completos de la nucleocápside del 2019nCoV probados para usar en ensayo de flujo lateral
Anticuerpos para el desarrollo de pruebas serológicas
Gama de anticuerpos útiles para la subclasificación de las inmunoglobulinas humanas (IgM, IgG, IgA) en sangre completa para el desarrollo de pruebas serológicas. IgG e IgM monoclonales anti-humanas de ratón validadas para su utilización en ensayos de flujo lateral y ELISA.
Microesferas y nanopartículas
*Nuevo* Microesferas fluorescentes Estapor® Europium para el desarrollo de un ensayo de flujo lateral cuantitativo mejorado. Mejoras significativas en la sensibilidad debido a una desviación de Stokes más larga, una reducción del ruido de fondo y a un mejor rendimiento cuántico. Superficie carboxilada (-COOH) para una fácil conjugación proteica.
Ofrecemos también microesferas COOH-fluorescentes de 300 - 500 nm, microesferas teñidas en COOH y microesferas magnéticas para plataformas de inmunoanálisis automáticas.
Microesferas Estapor® Europium y fluorescentes
Microesferas Estapor® teñidas de 300 nm
Microesferas magnéticas Estapor®
Nanopartículas de oro
Las nanopartículas de oro (20-50 nm) y nuestros kits de nanopartículas de oro proporcionan una forma fácil de personalizar su prueba de flujo lateral colorimétrica para el anticuerpo que elija. Las nanopartículas de oro son químicamente inertes, tienen una larga vida útil y exhiben propiedades ópticas excepcionales, lo que las convierte en una de las opciones más utilizadas para las pruebas de flujo lateral. Descárguese nuestroManual de bioconjugación.
Probumin
Seroalbúmina bovina (BSA) de calidad diagnóstica para inmunoanálisis sensibles a proteasas y como estabilizante para reactivos proteicos que requieren bajas concentraciones de IgG; puede utilizarse para aplicaciones de biología molecular. Pureza ≥ 98 %; pureza típica,100 %.
ProClin™ 300
Biocida diseñado específicamente para ser utilizado sólo en la fabricación de pruebas diagnósticas. Una alternativa efectiva y ecológica a los conservantes de reactivos para diagnóstico existentes. A las concentraciones de uso recomendadas, ProClin™ no representa riesgos para la salud ni plantea problemas toxicológicos ni para su eliminación.
Agua ultrapura
Con proyectos de investigación diversos y de rápida evolución, prioridades cambiantes, múltiples usuarios y espacio limitado, es crucial que los laboratorios seleccionen un equipamiento que sea versátil, innovador y flexible para sus requisitos de espacio. Nuestro sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7000 y sus filtros específicos de aplicación reúnen todos los requisitos.
Componentes fundamentales para los medios de transporte vírico
Los CDC publicaron recientemente el método para que los laboratorios crearan sus propios medios de transporte de virus. Remítase a Nº PNT: DSR-052-01: Preparación de medios para transporte vírico. Las muestras pueden conservarse a 4℃ durante un máximo de 72 horas.
Componentes esenciales de los medios de transporte vírico
En un esfuerzo por garantizar la disponibilidad y la transmisión precisa de información relacionada con sus productos, Merck ha creado esta página web para reunir en una sola fuente toda la información relacionada con sus productos que pueda ser importante en la pandemia de la COVID-19. Si tiene preguntas sobre el virus, visite la página web COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.