Anticuerpos para citometría de flujo
El análisis mediante citometría de flujo es una técnica utilizada comúnmente para examinar las características físicas y químicas de las células y las partículas. Los anticuerpos se utilizan en citometría de flujo para ayudar a caracterizar marcadores de la superficie celular, ya que permiten la detección de antígenos específicos. Estos anticuerpos pueden conjugarse directamente con un fluoróforo (detección directa) o emparejarse con un anticuerpo secundario marcado con fluorescencia (detección indirecta). Al añadir fluoróforos específicos a anticuerpos específicos, las células pueden clasificarse y analizarse a la vez.
Para que los ensayos de citometría de flujo sean satisfactorios y los resultados reproducibles, es esencial utilizar anticuerpos validados en la citometría de flujo y controles adecuados. Ofrecemos anticuerpos primarios, anticuerpos secundarios y anticuerpos de control de isotipos de gran calidad validados para citometría de flujo para satisfacer todos sus requisitos de citometría de flujo.
¿Necesita ayuda para encontrar el anticuerpo correcto para su aplicación?
Utilice nuestra herramienta de búsqueda Explorador de anticuerpos para ver y comparar los anticuerpos por clonalidad, aplicación, reactividad de la especie, conjugado, especie anfitriona y forma.
ANTICUERPOS Y COLORANTES PARA CITOMETRÍA DE FLUJO ColorWheel®
La preparación de un experimento de citometría de flujo satisfactorio implica la consideración de muchos factores, como la idoneidad de los instrumentos y los colorantes, la disponibilidad de anticuerpos primarios conjugados, la reactividad cruzada de los anticuerpos secundarios y mucho más. La cartera de citometría de flujo ColorWheel® de anticuerpos, colorantes y controles de isotipos se han diseñado para minimizar la complejidad de equilibrar estos factores mediante una tecnología patentada basada en oligos que permite al usuario elegir de forma independiente su anticuerpo y colorante sin un kit de conjugación, lo que aporta simplicidad a su secuencia de trabajo de citometría de flujo sin comprometer la calidad.
Protocolos técnicos y artículos relacionados
3-Step ColorWheel® Flow Cytometry Reagent Preparation Protocol
ColorWheel® Flow Cytometry Antibodies and Dyes: FAQs
Flexibility in Multiplexing: ColorWheel® Antibodies and Dyes
Flow Cytometry Guide
Key Steps in Flow Cytometry Protocols
How to Choose a Secondary Antibody
Para uso exclusivo en investigación. No indicados para procedimientos diagnósticos.
A menos que se indique lo contrario en las especificaciones de los productos, cualquier anticuerpo se vende sólo para investigación interna y no puede utilizarse para ningún otro fin, que incluya, entre otros, cualquier uso comercial, diagnóstico o terapéutico. Nuestros procesos de validación pertenecen sólo a usos de investigación y no confirman ni garantizan que nuestros anticuerpos puedan utilizarse para usos no autorizados, como se establece en el presente documento.