Abwasser- und Prozesswasseruntersuchung
![475146585 Abwasser- und Prozesswasseraufbereitungsanlage](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/environmental-testing-and-industrial-hygiene/wastewater-proces-cooling-water-testing/wastewater-proces-cooling-water-testing.jpg)
Die Aufbereitung von Abwasser und Prozesswasser ist notwendig, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen sowie die Effizienz industrieller Prozesse aufrechtzuerhalten. Eine regelmäßige analytische Untersuchung von Abwasser zu unterschiedlichen Prozessschritten der Aufbereitung wird von den meisten Aufsichtsbehörden gefordert. Ebenso wird typischerweise der Chemikaliengehalt von Prozesswasser, das in Boiler- oder Kühlsystemen verwendet wird, analysiert.
Zugehörige technische Artikel
- We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
- Mesoporous silica with uniform and tailorable pore dimensions with high surface areas are used many applications such as wastewater remediation, indoor air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- This total nitrogen test kit is faster, safer, more accurate and costs less than the traditional method. The Total Nitrogen Analysis test kit was developed to provide users with a single test method for determining total nitrogen levels in process water and wastewater.
- Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
- The HybriScan test system for wastewater analysis is based on the detection of microorganism-specific target molecules with a special catcher and detection probe, resulting in a sandwich hybridisation. HybriScan Waste Water determines both the Microthrix parvicella and the total bacterial count.
- Alle anzeigen (26)
Zugehörige Protokolle
- The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
- Triclosan was detected in waste water plant discharge using HPLC followed by UV and MS/MS detection.
- Efficiency of industrial plants and equipment constitutes one of the basic preconditions for sustainable economic operations. One avoidable problem is posed by the undesirable build-up of deposits, i.e., scale – in pipes, boilers, and turbines, whose principal cause is silicate. A rapid and sensitive test can ensure control over this threat.
- Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
- Analytical method – Cobalt in wastewater from metal-processing and metal-working processes, Photometric determination with Nitroso-R-Salt
- Alle anzeigen (24)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Abwasseraufbereitung und -analyse
Zum Schutz der Umwelt und der Öffentlichkeit sind die Aufbereitung und Untersuchung von kommunalem Abwasser aus Haushalten und industriellem Abwasser aus chemischen, pharmazeutischen, Lebensmittel-, Getränke- und anderen Produktionsanlagen fast überall eine staatliche Auflage. Der Abwasseraufbereitungsprozess besteht aus vier wichtigen Schritten. Die Vorbehandlung entfernt alle großen und absetzbaren Feststoffe aus dem Abwasser. Sekundäre Aufbereitungsschritte setzen beschleunigtes mikrobiologisches Wachstum zur Entfernung organischer Verunreinigungen ein.
Die tertiäre Aufbereitung erfolgt mit einer Kombination aus chemischen und biologischen Prozessen zur Reduzierung der Nährstoffbelastung des Abwassers. Der vierte Aufbereitungsschritt entfernt besonders problematische neuartige Verunreinigungen wie pharmazeutische Verbindungen oder andere komplexe Moleküle. Eine analytische Untersuchung bei jedem Schritt ist erforderlich, um wichtige chemische Parameter wie Stickstoffverbindungen, Phosphate und Chlor zu überwachen.
Prozess- und Kühlwasseruntersuchung
Die Untersuchung von Kühl- und Prozesswasser ist wichtig für Kraftwerke und industrielle Hersteller wie chemische, pharmazeutische, technische oder Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Die Überwachung des Silikat-, Calcium- und Magnesiumgehalts ist unerlässlich, da sie Kalkablagerungen verursachen, die wiederum zu höheren Wartungskosten und Ausfallzeiten führen. Außerdem wird der Eisengehalt als Indikator einer Systemkorrosion überwacht. Der Entmineralisierungsschritt wird typischerweise durchgeführt, indem das Eingangswasser durch eine Klärvorrichtung geleitet wird, bevor es in den Speisewassertank gelangt. Das Wasser wird weiter aufbereitet und anschließend in die Boiler- oder Kühlwasser-Ringleitung geleitet, um Turbinen anzutreiben oder andere Zwecke zu erfüllen.
Technologien zur Abwasser- und Prozesswasseruntersuchung
Aufsichtsbehörden wie die amerikanische Umweltschutzbehörde (USEPA) fordern die Anwendung offizieller Methoden bei der Untersuchung von Trinkwasser (Safe Drinking Water Act) und Abwasser (Clean Water Act). Diese Methoden schreiben die mikrobiologische Untersuchung durch Kultivierung oder molekulare Methoden und die chemische Untersuchung mittels Spektralphotometrie, pH-Bestimmung, Leitfähigkeitsbestimmung und Trübungsanalyse vor. Empfindlichere Methoden zur Analyse von Spurenverunreinigungen in Wasser und Abwasser oder von säurelöslichen Feststoffen basieren auf der Detektion im unteren ppb-Bereich mittels ICP-MS oder ICP-AES.