Boden-, Feststoffabfall- & Grundwasseruntersuchung
Boden- und Grundwasseruntersuchungen sind entscheidend für die Überwachung von Einleitungen aus der Industrie, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können. Es gibt zahlreiche technische Artikel, Protokolle und zugelassene Analysemethoden, die als Leitfaden für das Feststoffabfall-Management und die Prüfung auf Schwermetalle und andere Umweltschadstoffe dienen.
Zugehörige technische Artikel
- The analysis of low concentrations of PO4-P in natural, uncontaminated waters is often challenging. The Spectroquant® photometric test provides an easy-to-use and sensitive method for quantification with results comparable to DIN EN ISO 6878.
- Neonicotinoids have established themselves as key components in insecticides because of their unique selectivity. The mode of action is similar to nicotine.
- This page shows the performance of Whatman™ Grade 40 and Grade 41 quantitative ashless filter paper in three metal content tests, high molybdenum, lead, and zinc for the mining industry.
- Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.
- This article discusses the differences and benefits of using EPA LEAF methods as an alternative to TCLP for solid materials. Employed in the laboratory, LEAF methods provide improved control of key factors that can affect leaching in on-site TCLP testing.
- Alle anzeigen (16)
Zugehörige Protokolle
- In a glass bottle mix 50 g of naturally moist sample, free from coarse stones, with 100 ml of the calcium chloride solution 0.025 mol/l.
- Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
- The primary column is used to determine presence of the target analytes in the sample; the secondary column of a different selectivity confirms whether a positive match.
- Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
- Alle anzeigen (19)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Feststoffabfall und seine Auswirkungen auf Boden und Grundwasser
Feststoffabfälle sind Abfälle, die durch menschliche Aktivitäten in Industrie, Gewerbe, Bergbau und Landwirtschaft entstehen. Angesichts steigender Bevölkerungszahlen und industrieller Aktivitäten müssen Feststoffabfälle adäquat gemanaged und eingedämmt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Traditionell werden Deponien für das Festabfall-Management genutzt aufgrund ihrer Einfachheit, großen Umschlagskapazität und niedrigen Betriebskosten . Unsachgemäß gehandhabte Deponien und Entsorgungsstellen mit mangelhaften Sickerwassersammelsystemen werden jedoch zu einer potenziellen Quelle für Boden-, Oberflächen- und Grundwasserkontamination. Die Zusammensetzung von Feststoffabfällen kann die Bodenchemie verändern und durch die Produktion von Sickerwasser und Biogas eine erhebliche Umweltbelastung darstellen. Die häufigsten Schadstoffe, die im Sickerwasser von Feststoffabfällen gefunden werden, sind Chrom, Dioxin, Kohlenwasserstoffe, organische Chlorverbindungen, PAK, PCB, Pestizide, Radionuklide, MKW, VOC, persistente organische Schadstoffe (POP) sowie tödliche Krankheitserreger. Daher ist der Einsatz eines geeigneten Sickerwasserüberwachungsprogramms für die Sicherheits- und Risikobewertung obligatorisch vorgesehen.
Boden- und Grundwasseruntersuchungen
Boden- und Grundwasseruntersuchungen sind ein Kennzeichen guter Sickerwasserüberwachungsprogramme und von kritischer Relevanz bei Standortuntersuchungen oder Umweltrisikobewertungen. Die Boden- und Grundwassermatrix und -chemie ist komplex und sehr variabel, was genaue Messungen schwierig macht. Die United States Environmental Protection Agency (USEPA) empfiehlt das Auslaugverfahren zur Toxizitätskennzeichnung (TCLP), um gefährliche Elemente im Abfall zu bestimmen. Bei diesem chemischen Analyseverfahren wird das Auslaugen von Schadstoffen in einer Deponieumgebung im Zeitverlauf simuliert, bevor der Abfall auf dafür vorgesehenen Deponien gelagert wird. Mit TCLP wird die Mobilität von organischen und anorganischen Schadstoffen (Metallen, Pestiziden, Herbiziden und Lösungsmitteln) in flüssigen, festen und mehrphasigen Abfallstoffen bestimmt.
Das Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF) ist ein alternatives Bewertungssystem, das entwickelt wurde, um die Freisetzung von anorganischen, halbflüchtigen organischen und nichtflüchtigen organischen Bestandteilen, die potenziell bedenklich sind (COPC), in Feststoffen zu identifizieren und genau zu beschreiben. Die LEAF-Methoden wurden entwickelt, um einen flexiblen und anpassbaren Rahmen für die Unterscheidung von Auslaugungseigenschaften für eine Vielzahl von Feststoffen in Kontakt mit Grund- oder Oberflächenwasser unter verschiedenen Bedingungen zu bieten.
Prüfverfahren für Boden und Grundwasser
Um das Ausmaß der Verschmutzung festzustellen, verlangen die Aufsichtsbehörden (z. B. USEPA) den Einsatz offizieller Methoden bei der Untersuchung von Boden und Grundwasser. Boden und Grundwasser werden auf physikalisch-chemische Eigenschaften untersucht. Hierzu gehört der Gesamtgehalt gelöster Feststoffe, der pH-Wert, die Wasserhärte, Kationen, Anionen, organische Substanzen, Gesamtkohlenstoff, Nitrat, Ammonium und Schwermetalle. Zu den gängigen Analyseverfahren für Boden- und Grundwasseruntersuchungen gehören Leitfähigkeit, Titrimetrie, Gravimetrie, Fluorimetrie, Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC), Gaschromatographie, ICP-MS, LC-MS und GC-MS.