GC Analysis of Permanent Gases on Carboxen®-1010 PLOT
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Kohlenmonoxid (7%), Kohlendioxid (15%), Sauerstoff (4%) und Methan (4,5%)
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standardCONDITIONS
column
Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven
35 °C (7.0 min), 24 °C/min to 225 °C
inj. temp.
200 °C
detector
TCD, 230 °C
carrier gas
helium, 3.0 mL/min
injection
10 μL, direct using a sample valve, 150 °C
sample
Oxygen, carbon monoxide, methane, and carbon dioxide, each at 1.0% in nitrogen
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany