Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Gentamicin -Lösung
CAS-Nummer:
1405-41-0
Products
Produktkategorie
antibiotics (3)
Marke
Sigma-Aldrich (3)
Biologische Quelle
Farbe
Physikalische Form
Produktreihe
Aktivitätsspektrum
Qualitätsstufe
Wirkungsweise
Sterilisationsmethode
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
G1397
Gentamicin -Lösung,
50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
G1272
Gentamicin -Lösung,
10 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
G1522
Gentamicin -Lösung,
Hybri-Max
™
, 0.1 μm filtered, 50 mg/mL gentamicin, BioReagent, suitable for hybridoma