Merck
V900852
Sigma-Aldrich
Brillantblau R
≥55% purity, reagent grade
Synonym(e):
Brillantindocyanin 6B, Coomassie Brillantblau R 250, Kensäure Blau R
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H44N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
825.97
Farbindexnummer:
42660
Beilstein:
5718025
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
product name
Brillantblau R, Vetec, reagent grade
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
SMILES String
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChIKey
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Nachweis der Proteinbanden nach Elektrophorese
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable