Wichtige Dokumente
V900435
D-(+)-Maltose Monohydrat
Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChIKey
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?