Wichtige Dokumente
V900394
5-Fluorouracil
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-5-Fluoropyrimidin, 5-FU, 5-Fluor-2,4(1H,3H)-pyrimidindion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
282-286 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TYMS(7298)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?