Wichtige Dokumente
V900303
L-Arginin -monohydrochlorid
≥98%, Vetec™
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Arginin -monohydrochlorid, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Anwendung
- Product-Specific Impact of Viscosity Modulating Formulation Excipients During Ultra-High Concentration Biotherapeutics Drug Product Development.: This paper highlights the role of ʟ-Arginine monohydrochloride in modulating viscosity in biotherapeutics, crucial for the development of high-concentration formulations (Rodrigues et al., 2021).
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?