Wichtige Dokumente
V900012
Kaliumphthalat, einbasisch
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup