Wichtige Dokumente
V800312
Kaliumchlorid
LR, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)