Wichtige Dokumente
V800290
Oxalsäure
AR, ≥99%
Synonym(e):
Ethanedioic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline
mp (Schmelzpunkt)
189.5 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: ~108 g/L at 25 °C
Dichte
1.9 g/cm3 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)