Wichtige Dokumente
V800175
Ethanolamin
LR, ≥99%
Synonym(e):
2-Amino-ethanol, 2-Aminoethylalkohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamin
About This Item
Qualität
LR
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1436 °F
Expl.-Gr.
17 %
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)