V800102
Calciumchlorid Dihydrat
LR, ≥97%
About This Item
Qualität
LR
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
powder
pH-Wert
4-5 (5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable