Wichtige Dokumente
V800044
Ammoniumphosphat, einbasig
suitable for HPLC, ≥99%
Synonym(e):
mono-Ammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumdihydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Dampfdruck
<0 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)