1711177
USP
Vecuroniumbromid-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[(2β, 3α, 5α, 16β, 17β)-3-(Acetyloxy)-17-hydroxy-2-(1-piperidinyl)-androstan-16-yl]-1-methylpiperidiniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vecuronium
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2(C(C3C([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)O)C
InChI
1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-29-19-23-11-12-24-25(32(23,3)21-27(29)33-15-7-5-8-16-33)13-14-31(2)26(24)20-28(30(31)36)34(4)17-9-6-10-18-34;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24?,25?,26?,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChIKey
XPLMFSDSQRHLDG-YHJOLPDBSA-M
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)