Wichtige Dokumente
1626001
USP
Sulfadimethoxin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfadimethoxine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChIKey
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfadimethoxine Tablets
- Sulfadimethoxine Sodium
- Sulfadimethoxine Soluble Powder
- Sulfadimethoxine Oral Suspension
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)